Saccharin Natrium
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0818.00EA 1328 EUR
PROOMM0818.00
Saccharin Natrium
Saccharin Natrium
Formel: C₇H₅NNaO₃S
Molecular Weight: 206,18 g/mol
MDL: MFCD00013092
CAS-Nummer: 128-44-9
EINECS: 204-886-1