Brij® 35
Lieferant: Serva
Achtung
Synonyme: Brij® L23
15230.01 15230.02
SERA15230.01EA 34.4 EUR
SERA15230.01 SERA15230.02
Brij® 35
Brij® 35
Formel: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Molecular Weight: 1199,56 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00080891
CAS-Nummer: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6