D(-)-Chinasäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL138622-25GEA 64.1 EUR
SIAL138622-25G SIAL138622-100G
D(-)-Chinasäure, Sigma-Aldrich®
D(-)-Chinasäure
Formel: C₇H₁₂O₆
Molecular Weight: 192,17 g/mol
MDL: MFCD00003864
CAS-Nummer: 77-95-2
EINECS: 201-072-8