Brij® 35, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Brij® L23
16005-1KG-F
16005-250G-F
SIAL16005-1KG-FEA
100
EUR
SIAL16005-1KG-F
SIAL16005-250G-F
Brij® 35, Sigma-Aldrich®
Brij® 35
Formel:
C₅₈H₁₁₈O₂₄ Molecular Weight: 1199,56 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00080891 CAS-Nummer: 9002-92-0 EINECS: 500-002-6 |