Cyclohexan ≥99,7%, SPECTRONORM® für die UV-Spektrophotometrie
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hexahydrobenzol
, Hexamethylen
, Naphthen
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
23225.296EA
134
EUR
23225.296
Cyclohexan ≥99,7%, SPECTRONORM® für die UV-Spektrophotometrie
Cyclohexan
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formel:
C₆H₁₂ Molecular Weight: 84,16 g/mol Siedepunkt: 81 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 7 °C Dichte: 0,7785 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: −18 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003814 CAS-Nummer: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN: 1145 ADR: 3,II REACH: 01-2119463273-41 Merck Index: 13,02752 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) | ≥ 99.7 % |
Density (20/4) | 0.778 - 0.779 |
Evaporation residue | ≤ 10 ppm |
Water | ≤ 100 ppm |
Transmittance (210 nm) | ≥ 15 % |
Transmittance (220 nm) | ≥ 45 % |
Transmittance (230 nm) | ≥ 75 % |
Transmittance (240 nm) | ≥ 90 % |
Transmittance (from 250 nm) | ≥ 98 % |