Brij® 35 30% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Brij® L23
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALB4184-1GALEA
681
EUR
SIALB4184-1GAL
SIALB4184-100ML
SIALB4184-1L
SIALB4184-10ML
Brij® 35 30% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Brij® 35
Formel:
C₅₈H₁₁₈O₂₄ Molecular Weight: 1199,56 g/mol |
MDL:
MFCD00080891 CAS-Nummer: 9002-92-0 EINECS: 500-002-6 |