Brij® 35
Lieferant: Uptima
Achtung
Synonyme: Brij® L23
UP091870 UP091871
UPTIUP091870EA 0 EUR
UPTIUP091870 UPTIUP091871
Brij® 35
Brij® 35
Formel: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Molecular Weight: 1199,56 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00080891
CAS-Nummer: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6