Cyclohexan, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Naphthen, Hexahydrobenzol, Hexamethylen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
28920-10ML 28920-5ML
28920-10MLEA 129 EUR
28920-10ML 28920-5ML
Cyclohexan, Supelco®
Cyclohexan
Formel: C₆H₁₂
Molecular Weight: 84,16 g/mol
Siedepunkt: 81 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003814
CAS-Nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adb3cc7049c48accc581108cb43a934b5e7f0b6b&vid=54385b4749c9566664f3efe7ab6c40106ac1ed0a&prid=web&clid=SAPDAM