Natriumborhydrid analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: NatriumtetrahydroboratNatriumboranatNatriumtetrahydridoborat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.06371.0100EA 336 EUR
1.06371.0100
Natriumborhydrid analytisches Reagens, Supelco®
Natriumtetrahydroborat
Formel: NaBH₄
Molecular Weight: 37,83 g/mol
Schmelzpunkt: 400 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003518
CAS-Nummer: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08664
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 550 g/l (25 °C) (slow decomposition)
Melting Point 400 °C (slow decomposition)
Molar Mass 37.83 g/mol
Bulk Density 350 - 500 kg/m3
Boiling Point 500 °C (decomposition)
Explosion Limit 3.02 %(V)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 220 °C
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material