Kaliumbromid, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Bromkalium
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.04905.0500EA
61.1
EUR
1.04905.0500
1.04905.9050
Kaliumbromid, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Kaliumbromid
Formel:
KBr Molecular Weight: 119 g/mol Siedepunkt: 1435 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 730 °C Dichte: 2,75 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011358 CAS-Nummer: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Merck Index: 13,07701 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 650 g/l (20 °C) |
Melting Point | 730 °C |
Molar Mass | 119.00 g/mol |
Bulk Density | 900 - 1000 kg/m3 |
Boiling Point | 1435 °C |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (795 °C) |
Density | 2.75 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.5 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |