Kaliumbromid ≥98,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Bromkalium
26704.292EA
108
EUR
26704.292
Kaliumbromid ≥98,5%, GPR RECTAPUR®
Kaliumbromid
Formel:
KBr Molecular Weight: 119 g/mol Siedepunkt: 1435 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 730 °C Dichte: 2,75 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011358 CAS-Nummer: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Merck Index: 13,07701 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98.5 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 0.5 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |