Kaliumbromat ≥99,8% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
40013.36EA 124 EUR
40013.36 40013.22
Kaliumbromat ≥99,8% ACS
Potassium bromate
As an analytical reagent, oxidizing agent
Formel: KBrO₃
Molecular Weight: 167 g/mol
Schmelzpunkt: 370 °C (Zersetzung)
Dichte: 3,27
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011359
CAS-Nummer: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
UN: 1484
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7617