Kaliumcyanid, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: ZyankaliCyankalium
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.04965.1000EA 104 EUR
1.04965.9999 1.04965.1000
Kaliumcyanid, Supelco®
Kaliumcyanid
Formel: KCN
Molecular Weight: 65,12 g/mol
Siedepunkt: 1625 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 634 °C
Dichte: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011397
CAS-Nummer: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,07709