Natriumcyanid 98+%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cyannatrium
ACRO370310025EA
218
EUR
ACRO370310025
ACRO370310010
ACRO370310050
Natriumcyanid 98+%, reinst
Natriumcyanid
Formel:
CNNa Molecular Weight: 49,01 g/mol Siedepunkt: 1496 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 562 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003523 CAS-Nummer: 143-33-9 EINECS: 205-599-4 UN: 1689 ADR: 6.1,I Merck Index: 13,08679 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder or granular powder or crystals |
Titration Argentometric | ≥98.0 % |
Water | ≤0.1 % |
Sodium carbonate (Na2CO3) | 0.2 to 0.8 % |
Sodium hydroxide (NaOH) | 0.3 to 0.8 % |
Sodium formate | 0.1 to 0.5 % |