Natriumcyanid 95+% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cyannatrium
ACRO424301000EA
45.5
EUR
ACRO424301000
ACRO424305000
ACRO424300050
Natriumcyanid 95+% ACS
Natriumcyanid
Formel:
CNNa Molecular Weight: 49,01 g/mol Siedepunkt: 1496 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 562 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003523 CAS-Nummer: 143-33-9 EINECS: 205-599-4 UN: 1689 ADR: 6.1,I Merck Index: 13,08679 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or flakes and/or chunks |
Titration Argentometric | ≥95.0 % |
Chloride (Cl) | ≤1500 ppm |
Thiocyanate (SCN) | ≤200 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤200 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |
Lead (Pb) | ≤5 ppm |
Sulfur (S) | ≤50 ppm |
Iron, total (as Fe) | ≤0.005 % |