Natriumcyanid ≥95% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Cyannatrium
12137.36EA 84.4 EUR
12137.36 12137.A3 12137.22
Natriumcyanid ≥95% ACS
Natriumcyanid
Formel: CNNa
Molecular Weight: 49,01 g/mol
Siedepunkt: ∼1500 °C
Schmelzpunkt: 563 °C
Dichte: 1,61
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003523
CAS-Nummer: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
UN: 1689
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,8605