Natriumcyanid, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cyannatrium
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.06437.1000EA
70.3
EUR
1.06437.1000
1.06437.9050
Natriumcyanid, Supelco®
Natriumcyanid
Formel:
CNNa Molecular Weight: 49,01 g/mol Siedepunkt: 1496 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 563,9 °C Dichte: 1,595 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003523 CAS-Nummer: 143-33-9 EINECS: 205-599-4 UN: 1689 ADR: 6.1,I Merck Index: 12,08750 |