Kaliumcarbonat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens natriumfrei
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Pottasche
26727.267EA
71.1
EUR
26727.267
Kaliumcarbonat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens natriumfrei
Kaliumcarbonat
Formel:
K₂CO₃ Molecular Weight: 138,21 g/mol Schmelzpunkt: 891 °C Dichte: 2,42 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011382 CAS-Nummer: 584-08-7 EINECS: 209-529-3 Merck Index: 13,07702 |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (berechnet auf trocken) | Min. 99,0 % |
Schwermetalle (als Pb) | Max. 5 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Trocknungsverlust (300°C) | Max. 1 % |
Mit NH4OH fällbare Substanzen | Max. 100 ppm |
Gesamt N (Stickstoff) | Max. 10 ppm |
Gesamt S (als SO4) | Max. 30 ppm |
Cl (Chlorid) | Max. 30 ppm |
PO4 (Phosphat) | Max. 10 ppm |
SiO4 (als SiO2) | Max. 50 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 20 ppm |
Cu (Kupfer) | Max. 5 ppm |
Fe (Eisen) | Max. 5 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 10 ppm |
Na (Natrium) | Max. 0,02 % |
Pb (Blei) | Max. 5 ppm |