Natriumcarbonat 99,95-100,05% ACS primärer Standard
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
wasserfreie Soda
33377.22
33377.36
33377.22EA
36.7
EUR
33377.22
33377.36
Natriumcarbonat 99,95-100,05% ACS primärer Standard
Natriumcarbonat
Physical Form: Granular
Density: 2.53
Refractive Index: 1.535
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
pH: 11,5
Beilstein Reference: 4154566
Merck Reference: 14,8596
MDL No.: MFCD00003494
Formel:
Na₂CO₃ Molecular Weight: 105,99 g/mol Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 854 °C Dichte: 2,53 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003494 CAS-Nummer: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 REACH: 01-2119485498-19 Merck Index: 14,8596 |