Natriumcarbonat, Certipur® volumetrischer Standard, sekundäres Referenzmaterial, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
wasserfreie Soda
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.02405.0080EA
83.7
EUR
1.02405.0080
Natriumcarbonat, Certipur® volumetrischer Standard, sekundäres Referenzmaterial, Supelco®
Natriumcarbonat
Sodium carbonate volumetric standard, secondary reference material for acidimetry, traceable to NIST SRM.
Formel:
Na₂CO₃ Molecular Weight: 105,99 g/mol Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 854 °C Dichte: 2,53 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003494 CAS-Nummer: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 REACH: 01-2119485498-19 Merck Index: 14,08596 |