Natriumhydrogencarbonat, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP, JP für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme: Natriumbicarbonat
1.37013.2500 1.37013.9012 1.37013.9029
1.37013.2500EA 156 EUR
1.37013.2500 1.37013.9012 1.37013.9029
Natriumhydrogencarbonat, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP, JP für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Natriumhydrogencarbonat
Formel: NaHCO₃
Molecular Weight: 84,01 g/mol
Schmelzpunkt: 270 °C
Dichte: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003528
CAS-Nummer: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM