Cäsiumchlorid ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
12886.30EA 299 EUR
12886.30 12886.18
Cäsiumchlorid ≥99% (Metall-Basis)
Cesium chloride
Evacuation of radio tubes, manufacturing of cesium compounds, brewing, x-ray fluorescent screens, radiographic contrast medium
Formel: CsCl
Molecular Weight: 168,36 g/mol
Siedepunkt: 1303 °C
Schmelzpunkt: 646 °C
Dichte: 3,99
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010955
CAS-Nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 14,2011