Cäsiumchlorid, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.02041.1000EA 1710 EUR
1.02041.1000
Cäsiumchlorid, Supelco®
Cesium chloride
Formel: CsCl
Molecular Weight: 168,36 g/mol
Siedepunkt: 1303 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 646 °C
Dichte: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010955
CAS-Nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1860 g/l (20 °C)
Melting Point 646 °C
Molar Mass 168.36 g/mol
Bulk Density 1800 kg/m3
Boiling Point 1382 °C
Density 3.97 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)