Kaliumchlorid, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
60138-250MLEA 111 EUR
60138-250ML
Kaliumchlorid, Supelco®
Potassium chloride
Formel: KCl
Molecular Weight: 74,55 g/mol
Siedepunkt: 1420 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 773 °C
Dichte: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621