Natriumchlorid, Certipur® volumetrischer Standard, sekundäres Referenzmaterial, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.02406.0080EA 83.7 EUR
1.02406.0080
Natriumchlorid, Certipur® volumetrischer Standard, sekundäres Referenzmaterial, Supelco®
Natriumchlorid
Sodium chloride volumetric standard, secondary reference material for argentometry, traceable to NIST SRM .
Formel: NaCl
Molecular Weight: 58,44 g/mol
Siedepunkt: 1461 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 801 °C
Dichte: 2,17 g/cm3 (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599