Natriumchlorid

Lieferant: OVERLACK CHEMISCHE PRODUKTE

OVER813114EA 0 EUR
OVER813114
Natriumchlorid
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Molecular Weight: 58,44 g/mol
Siedepunkt: 1413 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 801 °C
Dichte: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR