Natriumperchlorat, wasserfrei 98,0-102,0% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
11623.36EA 141 EUR
11623.36 11623.22
Natriumperchlorat, wasserfrei 98,0-102,0% ACS
Sodium perchlorate
Formel: ClNaO₄
Molecular Weight: 122,44 g/mol
Schmelzpunkt: 482 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,50
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003480
CAS-Nummer: 7601-89-0
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,8653