Kaliumchromat in wässriger Lösung
Lieferant: Hach
Gefahr
HACH16649HEA 58.2 EUR
HACH16649H
Kaliumchromat in wässriger Lösung
Potassium chromate
Formel: K₂CrO₄
Molecular Weight: 194,19 g/mol
Schmelzpunkt: 985 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011368
CAS-Nummer: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
UN: 3287
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07784