Kaliumchromat ≥99%, Puriss., Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

HONE12249.9050EA 0 EUR
HONE12249.9050
Kaliumchromat ≥99%, Puriss., Fluka™
Potassium chromate
Formel: K₂CrO₄
Molecular Weight: 194,19 g/mol
Siedepunkt: 1,000 °C
Schmelzpunkt: 985 °C
Dichte: 2,732 g/cm3
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011368
CAS-Nummer: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07784

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %
Loss on drying (105°C) Max. 0.5 %
pH (5 %, 20°C) 8.5 - 10.0
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.02 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR