Kaliumfluorid ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
42217.14EA 256 EUR
42217.14
Kaliumfluorid ≥99,9% (Metall-Basis)
Potassium fluoride
Formel: KF
Molecular Weight: 58,1 g/mol
Siedepunkt: 1505 °C
Schmelzpunkt: 859 °C
Dichte: 2,48
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011398
CAS-Nummer: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,7632