Natriumfluorid, Optische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
11023.18EA 331 EUR
11023.18
Natriumfluorid, Optische Qualität
Sodium fluoride
Formel: NaF
Molecular Weight: 41,99 g/mol
Siedepunkt: 1704 °C
Schmelzpunkt: 993 °C
Dichte: 2,78
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003524
CAS-Nummer: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN: 1690
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,8618
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/30/16640630.jpg