Natriumfluorid ≥98%, gereinigt
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
27858.290EA 128 EUR
27858.290
Natriumfluorid ≥98%, gereinigt
Sodium fluoride
Formel: NaF
Molecular Weight: 41,99 g/mol
Siedepunkt: 1700 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 993 °C
Dichte: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003524
CAS-Nummer: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN: 1690
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08691
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/30/16640630.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %