Kaliumiodid ≥99,5%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Iodkalium
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05043.0250EA 176 EUR
1.05043.0250 1.05043.2500 1.05043.1000 1.05043.9050 1.05043.0500
Kaliumiodid ≥99,5%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Kaliumiodid
Formel: Kl
Molecular Weight: 166 g/mol
Siedepunkt: 1330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 686 °C
Dichte: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011405
CAS-Nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1430 g/l (20 °C)
Melting Point 723 °C
Molar Mass 166.00 g/mol
Bulk Density 1500 kg/m3
Boiling Point 1325 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (745 °C)
Density 3.13 g/cm3 (20 °C)
pH 6.9 (50 g/l, H2O, 20 °C)