Lithiumiodid, wasserfrei ≥99,95% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Unter Argon in Ampullen verpackt
40666.22EA 729 EUR
40666.22 40666.14 40666.36
Lithiumiodid, wasserfrei ≥99,95% (Metall-Basis)
Lithiumiodid
Formel: ILi
Molecular Weight: 133,85 g/mol
Siedepunkt: 1170…1190 °C
Schmelzpunkt: 449 °C
Dichte: 4,076
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011092
CAS-Nummer: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Merck Index: 14,5535