Lithiumiodid, wasserfrei 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Unter Argon in Ampullen verpackt
41733.18EA 142 EUR
41733.18 41733.30
Lithiumiodid, wasserfrei 98+%
Lithiumiodid
As absorbent in refrigeration process, as a catalyst, and in photography
Formel: ILi
Molecular Weight: 133,85 g/mol
Siedepunkt: 1170…1190 °C
Schmelzpunkt: 449 °C
Dichte: 4,076
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011092
CAS-Nummer: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Merck Index: 14,5535