Lithiumiodid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Unter Argon in Ampullen verpackt
42851.09EA
214
EUR
42851.09
42851.04
42851.18
Lithiumiodid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)
Lithiumiodid
Formel:
ILi Molecular Weight: 133,85 g/mol Siedepunkt: 1170…1190 °C Schmelzpunkt: 449 °C Dichte: 4,076 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011092 CAS-Nummer: 10377-51-2 EINECS: 233-822-5 Merck Index: 14,5535 |