Lithiumiodid, wasserfrei zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18287.0002EA 65.3 EUR
8.18287.0002 8.18287.0050 8.18287.9999
Lithiumiodid, wasserfrei zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lithiumiodid
Formel: ILi
Molecular Weight: 133,85 g/mol
Siedepunkt: 1177 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 450 °C
Dichte: 3,49 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011092
CAS-Nummer: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Merck Index: 13,05557
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 450 °C
Molar Mass 133.84 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 1180 °C
Density 4 g/cm3 (20 °C)