Natriumiodid, ultra trocken ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Iodnatrium
Unter Argon in Ampullen verpackt
44766.14EA
142
EUR
44766.14
44766.36
44766.22
Natriumiodid, ultra trocken ≥99,99% (Metall-Basis)
Natriumiodid
Formel:
NaI Molecular Weight: 149,89 g/mol Siedepunkt: 1300…1304 °C Schmelzpunkt: 651 °C Dichte: 3,67 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003532 CAS-Nummer: 7681-82-5 EINECS: 231-679-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,8631 |