Natriumiodid, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Iodnatrium
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.06519.0100EA
474
EUR
1.06519.0100
Natriumiodid, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Natriumiodid
Formel:
NaI Molecular Weight: 149,89 g/mol Siedepunkt: 1300 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 662 °C Dichte: 3,67 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003532 CAS-Nummer: 7681-82-5 EINECS: 231-679-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,08705 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 1793 g/l (20 °C) |
Melting Point | 662 °C |
Molar Mass | 149.89 g/mol |
Bulk Density | 1500 - 2000 kg/m3 |
Boiling Point | 1304 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (767 °C) |
Density | 3.67 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |