Kaliumiodat 99.4+% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO418240025EA 603 EUR
ACRO418240025 ACRO418245000 ACRO418241000
Kaliumiodat 99.4+% ACS
Kaliumiodat
Formel: KlO₃
Molecular Weight: 214 g/mol
Schmelzpunkt: 560 °C
Dichte: 3,93 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011406
CAS-Nummer: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07726
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or crystalline powder
Titration Iodometric 99.4 to 100.4 %
pH 5.0 to 8.0 (5% soln. at 25°C)
Chloride and Bromide ≤0.01 % (as Cl)
Iodide (I) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.005 %