Kaliumiodat 99,7-100,4%, Puriss. p.a., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
30314-25KGEA 4931.07 EUR
30314-25KG 30314-100G 30314-1KG 30314-250G
Kaliumiodat 99,7-100,4%, Puriss. p.a., Fluka™
Kaliumiodat
Formel: KlO₃
Molecular Weight: 214 g/mol
Schmelzpunkt: 560 °C
Dichte: 3,93 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011406
CAS-Nummer: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07726
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.7 - 100.4 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Loss on drying (130°C) Max. 0.05 %
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 8.0
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chlorate, Chloride, Bromide, Bromate (as Cl) Max. 0.01 %
Total N Max. 0.002 %
Iodide (I) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %