Kaliumiodat, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
SUPL60386-50G-FEA 268 EUR
SUPL60386-50G-F NOVS60386-50G-F
Kaliumiodat, Supelco®
Kaliumiodat
Formel: KlO₃
Molecular Weight: 214 g/mol
Schmelzpunkt: 560 °C
Dichte: 3,98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011406
CAS-Nummer: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07726