Natriumiodat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
40135.36EA 234 EUR
40135.36 40135.22
Natriumiodat ≥99%
Natriumiodat
Formel: INaO₃
Molecular Weight: 197,89 g/mol
Schmelzpunkt: Zersetzung
Dichte: 4,28
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003533
CAS-Nummer: 7681-55-2
EINECS: 231-672-5
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,8630
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/62/778962.jpg