Natriumperiodat
Lieferant: Hach
Gefahr
Synonyme: Natriumtetroxoiodat(VII)Natriummetaperiodat
HACH2107769EA 38.9 EUR
HACH2107769
Natriumperiodat
Natriumperiodat
Formel: NaIO₄
Molecular Weight: 213,89 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 175 °C
Dichte: 3,87 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003534
CAS-Nummer: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08714