Natriumperiodat
Lieferant: Hach
|
Gefahr
|
Synonyme:
Natriumtetroxoiodat(VII)
, Natriummetaperiodat
HACH98499EA
56.9
EUR
HACH98499
Natriumperiodat
Natriumperiodat
Formel:
NaIO₄ Molecular Weight: 213,89 g/mol Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 175 °C Dichte: 3,87 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003534 CAS-Nummer: 7790-28-5 EINECS: 232-197-6 UN: 1479 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,08714 |