Orthoperiodsäure 99,0-101,0% ACS

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Überiodsäureortho-Periodsäure

30472.18EA 126 EUR
30472.18
Orthoperiodsäure 99,0-101,0% ACS
Orthoperiodsäure
Formel: H₅IO₆
Molecular Weight: 227,94 g/mol
Schmelzpunkt: 126…130 °C
Dichte: 1,3875 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011344
CAS-Nummer: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7171
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/77/779077.jpg

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR