Kaliumpermanganat ≥99% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
0277-2.5KGEA 347 EUR
0277-2.5KG 0277-500G
Kaliumpermanganat ≥99% ACS
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Molecular Weight: 158,03 g/mol
Schmelzpunkt: > 240 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Chloride & Chlorate < 0,005%
Insolubles ≤ 0,2%
Purity ≥ 99%
Sulphate ≤ 0,02%