Kaliumnitrit, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05067.0250EA 99 EUR
1.05067.0250
Kaliumnitrit, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Potassium nitrite
Formel: KNO₂
Molecular Weight: 85,1 g/mol
Schmelzpunkt: 387 °C
Dichte: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011408
CAS-Nummer: 7758-09-0
EINECS: 231-832-4
UN: 1488
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07734
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2810 g/l (20 °C)
Melting Point 440 °C
Molar Mass 85.11 g/mol
Bulk Density 980 kg/m3
Density 1.92 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
Hazard Class Description Oxidizer