Natriumnitrit ≥97%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
0297.1000EA 120.85 EUR
0297.1000 0297.0100
Natriumnitrit ≥97%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Sodium nitrite
Formel: NaNO₂
Molecular Weight: 69 g/mol
Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 284 °C
Dichte: 2,168 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011118
CAS-Nummer: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08721
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Exceeds ACS Specifications. Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs.
Assay min. 97.0 %
Calcium (Ca) max. 0.01 %
Chloride (Cl) max. 0.005 %
Potassium (K) max. 0.005 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.01 %
Sulfate (SO4) max. 0.01 %
Trace Impurities (in ppm)
Arsenic (As) max. 3
Iron (Fe) max. 5