Natriumnitrat 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Natronsalpeter
ACRO205960050EA
249
EUR
ACRO205960050
ACRO205960010
ACRO205962500
Natriumnitrat 99+% zur Analyse
Natriumnitrat
Formel:
NaNO₃ Molecular Weight: 84,99 g/mol Siedepunkt: 380 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 306 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011119 CAS-Nummer: 7631-99-4 EINECS: 231-554-3 UN: 1498 ADR: 5.1,III REACH: 01-2119488221-41 Merck Index: 13,08720 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
pH | 5.5 to 8.3 (5 % at 25°C) |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Nitrite (NO2) | ≤10 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤30 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤3 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |